Learn More
OHAUS™ Ranger™ 7000
Sulle bilance Ranger 7000 c'è una sola certezza: offrono il meglio di tutte le funzioni più ingegnose che rendono i prodotti industriali OHAUS lo strumento giusto per le operazioni di pesata più difficili.
Marca: OHAUS™ 30088847
1027.81 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Semplificano le applicazioni più complesse e riducono al minimo la necessità di calcoli manuali con 10 modalità applicative avanzate, il controllo delle periferiche e il kit opzionale per una piattaforma con una seconda bilancia.
- La bilancia più precisa della sua categoria, con un tempo di stabilizzazione di un secondo, una risoluzione del display fino a 75.000 d o 350.000 d e le autorizzazioni per il commercio.
- Bilancia estremamente resistente progettata per la massima efficienza in ambienti industriali difficili. Dispone di chassis in metallo di protezione IP54 e terminale con armatura metallica.
Specifica
12 ore con batteria ricaricabile | |
Design modulare, armatura in metallo pressofuso, piattaforma rimovibile in acciaio inossidabile, gancio per la pesata da sotto integrato, interruttore di blocco del menu, indicatore di livellamento | |
LCD grafico 4.3 in., 10.9 cm TFT | |
1.000000 g | |
IP54 | |
Grammo, Chilogrammo, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia, Personalizzabile | |
9.970 kg |
USB (inclusa), RS232 (inclusa), Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) | |
35.00 kg | |
0.500000 g | |
R71MD35-EU | |
-10°C to +40°C | |
467 x 377 x 128 mm |
Titolo del prodotto
OHAUS™ Ranger™ 7000 > Capacity: 35.00 kg