Learn More
Rapamycin, 99.0%, MP Biomedicals™ Codice prodotto.: 11461431
Rapamycin, 99.0%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11461431 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
100 μg
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
Codice prodotto. 11461431
Marca: MP Biomedicals 0215934680
Identificatori chimici
CAS 53123-88-9
Formula molecolare C51H79NO13
Molecular Weight (g/mol) 914.187
InChI Key QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Sinonimo A422989, NSC226080
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Rapamycin
Tipo Rapamycin
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 100 μg
Intervallo percentuale saggio 0.99
Peso formulazione 914.2
Titolo del prodotto
Rapamycin, 99.0%, MP Biomedicals™ >