Learn More
Thermo Scientific™ Fluido di inoculazione RapID™ 1 ml
Save time preparing diluents with this ready-to-use inoculation fluid for RapID systems.
Marca:  Thermo Scientific™ R8325102
27.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10302213
  • 28.60€ / pezzi 20
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Save time preparing diluents for Thermo Scientific™ RapID™ System using Thermo Scientific RapID 1 mL Inoculation Fluid.
This product is for use with RapID NH System (R8311001), RapID ANA II System (R8311002), RapID STR System (R8311003), RapID SS/u System (R8311004) and RapID NF PLUS System (R8311005).
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20-25 °C
RapID NH System (R8311001), RapID ANA II System (R8311002), RapID STR System (R8311003), RapID SS/u System (R8311004), RapID NF PLUS System (R8311005)
20 provette/confezione
Fluido di inoculazione RapID 1 ml
1 Scatola
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto248134 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2025 Catalog NumberR8325102
Numero di lotto236914 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/03/2025 Catalog NumberR8325102
Numero di lotto234549 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/02/2025 Catalog NumberR8325102
Numero di lotto231680 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/02/2025 Catalog NumberR8325102
Numero di lotto221485 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberR8325102
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Fluido di inoculazione RapID™ 1 ml > 20 Tubes/Pk