Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ STAPH PLUS System
Identify 40 different staphylococci and related genera in just four hours using the this rapid identifcation system based on enzyme technology.
Marca:  Thermo Scientific™ R8311009
401.87 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13255619
  • 406.64€ / pezzi 20
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
RapID STAPH PLUS System
Staphylococcus species
Enzyme Immunoassay Detection
Staphylococcus
Yes
Staphylococcus aureus Test Kit
20 Panels/Kit
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ RapID™ STAPH PLUS System > 20 Panels/Kit