Learn More
Abnova™ RedTaq DNA Polymerase
RedTaq DNA polymerase catalyzes 5'-3' synthesis of DNA.
200.00€ - 774.00€
Specifica
Content And Storage Store at -20°C Guaranteed stable for 6 months when properly stored
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Concentrazione 1 unit/μL
Tampone di conservazione 20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0.5% Nonidet P40, 0.5% Tween 20 and 50% glycerol
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16022555
Vedere i documenti
Abnova™
D0012.1000Units
1000 units
388.00€
1000 unità
16032555
Vedere i documenti
Abnova™
D0012.2500Units
2500 units
774.00€
2500 unità
16042555
Vedere i documenti
Abnova™
D0012.500Units
500 units
200.00€
500 unità
Descrizione
Descrizione
  • The enzyme has been proved not having the 3′-5′ exonuclease activity.
  • The enzyme has proven to have high amplification yield, be stable at high temparetaure.
  • Added inert dye will not have any interference to the reaction.
  • Visual confirmation that the enzyme has been added and proper component mixing of the reaction has occurred.
  • Samples can be loaded directly onto an agarose gel for electrophoresis with no loading dye addition.
Specifica
Specifica
Store at -20°C Guaranteed stable for 6 months when properly stored
Standard PCR
1 unit/μL
20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0.5% Nonidet P40, 0.5% Tween 20 and 50% glycerol
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Abnova™ RedTaq DNA Polymerase