Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reduction Adapters with Ground Joints
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01503419
Codice prodotto. 10060201
  • 46.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12257 and in addition to DIN standard
  • Conical ground sockets and cones
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
NS 19/26
Borosilicate Glass (3.3)
Socket NS 34/35
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente Reduction Adapters with Ground Joints > Socket NS 34/35