Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reduction Adapters with Ground Joints
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
11.00€ - 137.00€
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10060201
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
01503419
Socket NS 34/35 NS 19/26
46.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10002933
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
01504571
Socket NS 45/40 NS 71/51
137.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10707331
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
01503429
Socket NS 34/35 NS 29/32
43.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10070351
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
01502971
Socket NS 29/32 NS 71/51
130.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10224051
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
01504560
Socket NS 45/40 NS 60/46
91.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10274571
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
01502445
Socket NS 24/29 NS 45/40
40.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10284331
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
01501934
Socket NS 19/26 NS 34/35
31.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10385451
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
01504534
Socket NS 45/40 NS 34/35
56.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10684192
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
01503424
Socket NS 34/35 NS 24/29
43.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10517701
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
01501429
Socket NS 14/23 NS 29/32
11.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12257 and in addition to DIN standard
  • Conical ground sockets and cones
  • Made of DURAN™ tubing
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente Reduction Adapters with Ground Joints