Learn More
Saint-Gobain Lama di ricambio
Use this blade with benchtop tubing cutters to cut tubing with an outer diameter of 1/16 to 5/8 in.
Marca:  Saint-Gobain 06438-11
Codice prodotto. 11771429
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Replacement blade for benchtop tubing cutter
  • Steel blade makes right-angle cuts in plastic tubing
Specifica
Specifica
Lama di ricambio
Titolo del prodotto
Saint-Gobain Lama di ricambio > Replacement blade