Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Human Residual DNA Quantitation Kits
The resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system for the detection of host cell DNA from human cell lines used as expression systems for recombinant proteins.
3685.00€ - 4225.00€
Specifica
Metodo di rilevamento Primer-probe
Formato Kit
PCR Method qPCR
Host Cell Human DNA
Label or Dye FAM
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
18745425
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
A26366
Assay Kit only
3685.00€
100 reazioni
18705425
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
A27335
Assay Kit and Sample Preparation
4225.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Primer-probe
qPCR
FAM
100 reactions
Kit
Human DNA
resDNASEQ™
100 Reactions
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Human Residual DNA Quantitation Kits