Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative HEK293 DNA Kits
The resDNASEQ Quantitative HEK293 DNA Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system for the detection of host-cell DNA from HEK293 cell lines.
3770.00€ - 4320.00€
Specifica
Metodo di rilevamento Primer-probe
Formato Kit
PCR Method qPCR
Host Cell HEK
Label or Dye FAM
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
18775455
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
A46014
Assay Kit only
3770.00€
Pezzo
18775385
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
A46565
Assay Kit and Sample Preparation
4320.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Primer-probe
qPCR
FAM
100 reactions
Kit
HEK
resDNASEQ™
100 Reactions
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative HEK293 DNA Kits