Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative HEK293 DNA Kits
The resDNASEQ Quantitative HEK293 DNA Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system for the detection of host-cell DNA from HEK293 cell lines.
Marca:  Applied Biosystems™ A46565
Codice prodotto. 18775385
  • 4320.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative HEK293 DNA Kits > Assay Kit and Sample Preparation