Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative Pichia pastoris DNA Kits
The resDNASEQ™ Quantitative Pichia pastoris DNA Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system for the detection of host cell DNA from Pichia pastoris cells.
3525.00€ - 4180.00€
Specifica
Metodo di rilevamento Primer-probe
Formato Kit
PCR Method qPCR
Host Cell Pichia
Label or Dye FAM
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
30000693
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
4464336
Assay Kit only
3525.00€
100 reazioni
30000666
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
4464340
Assay Kit and Sample Preparation
4180.00€
100 reazioni
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Primer-probe
qPCR
FAM
100 reactions
Kit
Pichia
resDNASEQ™
100 Reactions
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative Pichia pastoris DNA Kits