Learn More
Eppendorf™ Pipettatori Research™ Plus
Queste pipette hanno un funzionamento intuitivo e garantiscono procedure operative senza inconvenienti. Le pipette Eppendorf™ Research™ Plus sono conformi alle esigenze più rigorose in termini di precisione e accuratezza – combinano la massima ergonomia con una migliore flessibilità.
Marca: Eppendorf™ 3123000926
768.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Durable and resistant to chemical, thermal and mechanical stress.
- Volume adjustment: only a few turns to reach desired volume
- Control button: very low operating force, color indicates pipet volume, positioned for perfect ergonomics
- Ejector: very low operating force, positioned for perfect ergonomics
- Volume display: four digits, magnifying shape
- Secondary adjustment display and opening: adjusts pipet to a liquid very different than water
- Eppendorf PerfectPiston™: ultra light piston made of Fortron™
- Quick connection clip: removes lower part easily (not in 10μl pipettes)
- Spring-loaded tip cone: improved ergonomics, tight fit to the tip
Specifica
Sì | |
Pipette Multipacks | |
Ergonomico |
Research Plus | |
Da 0.1 a 1, da 0.5 a 5, da 1 a 10 ml | |
Scatola piena di puntali per pipette per ciascuno dei tre volumi |
Offerte speciali
-
Eppendorf
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now