Learn More
Eppendorf™ Pipettatori Research™ Plus
Queste pipette hanno un funzionamento intuitivo e garantiscono procedure operative senza inconvenienti. Le pipette Eppendorf™ Research™ Plus sono conformi alle esigenze più rigorose in termini di precisione e accuratezza – combinano la massima ergonomia con una migliore flessibilità.
813.24€ - 1640.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15772069
![]() |
Eppendorf™
3123000900 |
Da 0.5 a 10, da 10 a 100, da 100 a 1000 μl |
813.24€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15733459
![]() |
Eppendorf™
3123000918 |
Da 2 a 20, da 20 a 200, da 100 a 1000 μl |
813.24€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15743459
![]() |
Eppendorf™
3123000926 |
Da 0.1 a 1, da 0.5 a 5, da 1 a 10 ml |
813.24€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
17884601
|
Eppendorf™
3123000942 |
0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL |
1640.00€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Duraturi e resistenti a sollecitazioni chimiche, termiche e meccaniche.
- Regolazione del volume: solo pochi giri per raggiungere il volume desiderato
- Pulsante di controllo: forza di azionamento molto bassa, il colore indica il volume pipettato, posizionamento ergonomico
- Espulsore: forza di azionamento molto bassa, posizionamento ergonomico
- Display del volume: quattro cifre, visualizzazione ingrandita
- Display secondario di regolazione e apertura: per regolare la pipetta con liquidi molto diversi dall'acqua
- Eppendorf PerfectPiston™: pistone ultra-leggero in Fortron™
- Fascetta per collegamento rapido: per rimuovere la parte inferiore in modo agevole (non nelle pipette da 10 μl)
- Cono a molla: ergonomia migliorata, massima aderenza al puntale
Specifica
Sì | |
Ergonomico |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Pipettatori Research™ Plus