Learn More
Eppendorf Pipette a volume variabile regolabile Research plus™ monocanale
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette a volume variabile regolabile Eppendorf Research plus™ sono dotate di un cono a molla, di un'opzione di regolazione secondaria e di un display del volume migliorato.
Marca: Eppendorf 3123000020
312.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Volume adjustment feature allows desired volume to be reached in few quick turns
- Control button and ejectors low operating force are positioned for ergonomics
- 4-digit, magnifying-shape volume display
- Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes
- Uses renowned PhysioCare Concept™ thus reduces strain on hand and arm during pipetting, maintains balance, minimal user exertion
- Quick lock makes lower part particularly easy to remove and service (not available for 5 and 10 mL pipettes)
- Spring loaded tip cone promotes tight fit to tip (not available for 5 and 10 mL pipettes)
- Has ability to be autoclaved without disassembling
Applications
- Pipetting liquids
- Mixing liquids
- Filling of plates, gels, and reaction vessels
- Phase extraction and removal of supernatants
Specifica
±8%, ±2.5%, ±1.5%, ±1% | |
Sì | |
20 μL Pipette Tip | |
Research Plus | |
Da 0.5 a 10 μl | |
Ergonomico | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
Puntale per pipetta da 20 μl | |
Grigio medio | |
1 | |
Pipette monocanale a volume regolabile | |
Digitale | |
Puntale per pipetta da 20 μl | |
0.5, 1, 5, 10 μl |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30