Learn More
Rhodium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15445985
Rhodium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15445985
50 cm
Click to view available options
Quantità:
7.5 cm
10 cm
30 cm
50 cm
250 cm
Codice prodotto. 15445985
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011576.BW
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium wire
Nota nome 0.5mm (0.02 in.) dia.
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 50 cm
Percent Purity 99.8%
Peso ≈2.44g/m
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoB28Y022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
Numero di lottoZ14B012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
Numero di lottoN15H027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
Numero di lottoR25C045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
Numero di lottoZ19E066 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
Titolo del prodotto
Rhodium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >