Learn More
Rhodium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11397307
Rhodium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11397307
10 cm
Click to view available options
Quantità:
2 cm
10 cm
Codice prodotto. 11397307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011575.BS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium wire
Nota nome 1.0mm (0.04 in.) dia.
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 10 cm
Percent Purity 99.8%
Peso ≈9.74g/m
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ15I020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2023 Catalog Number011608.04,011575.BP,011575.BS
Numero di lottoN02B025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011608.04,011575.BP,011575.BS
Numero di lottoP26E023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011608.04,011575.BP,011575.BS
Numero di lottoK15R014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011608.04,011575.BP,011575.BS
Numero di lottoK07M12 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011608.04,011575.BP,011575.BS
Titolo del prodotto
Rhodium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >