Learn More
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98% Codice prodotto.: 10593871
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98%
Codice prodotto. 10593871
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10593871
Marca: Thermo Scientific Chemicals 132350250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-88-5
Formula molecolare C17H20N4O6
Molecular Weight (g/mol) 376.37
Numero MDL MFCD00005022
InChI Key AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Sinonimo riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Riboflavin
Absorbance 0.31 to 0.33 (A373/A267), 0.36 to 0.39 (A444/A267)
Punto di fusione 290.0°C
Colore Yellow to Orange
Perdita all'essiccatura 1.5% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 8325
Condizione di rotazione specifica − 125.00 (20.00°C c=0.5,0.05 M NaOH)
Rotazione specifica -125
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.07g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in diluted alkalies,,slightly soluble in ethanol and nacl solutions,,insoluble in ethers,chloroform,acetone,benzene,and lipid solvents
Spettrofotometria 97.5% min. (lambda max. 444nm) (A (1%/1 cm) 328,on dried substance)
IUPAC Name 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione
Peso formulazione 376.36
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468167 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number132351000,132355000,132350250
Numero di lottoA0462723 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/05/2024 Catalog Number132351000,132350250,132355000
Numero di lottoA0455174 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number132351000,132350250,132355000
Numero di lottoA0400382 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/03/2023 Catalog Number132351000,132350250,132355000
Numero di lottoA0433510 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/09/2021 Catalog Number
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98% >