Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ringer's Solution, standard, unbuffered
97.79€ - 149.75€
Specifica
Materiale o nome chimico | Ringer's Solution |
---|---|
Forma fisica | Liquid |
Sinonimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Imballaggio | Flacone in plastica |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15408759
|
Thermo Scientific Chemicals
J67524.AP |
500 mL |
97.79€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15418759
|
Thermo Scientific Chemicals
J67524.K2 |
1 L |
149.75€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Ringer's Solution | |
Liquid | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
Flacone in plastica |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Ringer's Solution, standard, unbuffered