Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ringer's Solution, standard, unbuffered
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J67524.AP
97.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15408759
  • 97.79€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ringer's Solution
500 mL
Flacone in plastica
Liquid
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoW16K537 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/09/2024 Catalog NumberJ67524.K2,J67524.AP
Numero di lottoS21K544 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/07/2024 Catalog NumberJ67524.K2,J67524.AP
Numero di lottoQ29K525 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberJ67524.K2,J67524.AP
Numero di lottoZ26J591 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/02/2024 Catalog NumberJ67524.K2,J67524.AP
Numero di lottoZ26J590 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/02/2024 Catalog NumberJ67524.K2,J67524.AP
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Ringer's Solution, standard, unbuffered > 500mL