Learn More
VACUUBRAND™ Rotary Vane Pump RZ 6
The rotary vane pump RZ 6 from VACUUBRAND offers great performance in a compact design - even with the gas ballast open, they enable a very good ultimate vacuum.
3030.00€
Specifica
Vuoto max | 0.002 mbar |
---|---|
Portata | 5.7 m3/hr. |
Tipo di pompa | Rotary Vane Vacuum Pump |
Valori nominali armadio | IP40 |
Applicazioni | Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17899816
|
VACUUBRAND™
20798130 |
CEE |
3030.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17829836
|
VACUUBRAND™
20798138 |
CEE/CN |
3030.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
- High water vapor tolerance due to efficient gas ballast; very good ultimate vacuum even with gas ballast
- Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed
- Large oil volume: Long intervals between oil changes
- Ease of maintenance due to telescopic design
Specifica
0.002 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers | |
230 V |
5.7 m3/hr. | |
IP40 | |
1.1 bar |