Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 with Diagonal Glass Assembly, Electronic Lift
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Marca:  BUCHI 11R300211A101
3666.54 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15561090
  • 4575.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
13.5 kg
10 to 280 rpm
1500 cm2
B-301 Heating Bath
100 W
IP 21
10° to 50°
Rotary Evaporator
Rotavapor R-300
100/240 V
Rotary Evaporation
P+G Safety Coating
95°C
Diagonal
2.3 L
CE/CSA Approved
50/60 Hz
29/32
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
BUCHI Rotavapor R-300 with Diagonal Glass Assembly, Electronic Lift > P+G Safety Coating; B-301 Heating Bath