Learn More
Cytiva Siero bovino fetale HyClone™ (U.S.), caratterizzato
Per l'uso come supplemento di siero per colture cellulari in vitro di cellule eucariotiche
Marca:  Cytiva SH30071.02
144.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11521831
  • 152.00€ / 100mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Enhance growth of cells
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 100 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Fetal Bovine Serum
Sterile
Characterized
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
No
HyClone™
USDA Inspected
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
United States
100 mL
Sequential Triple-filtered, 100 nm
None
≤ 25 EU/mL
≤ 25 mg/dL
No
Titolo del prodotto
Cytiva Siero bovino fetale HyClone™ (U.S.), caratterizzato > 100 mL