Learn More
Rotronic™ Bicchieri per campioni
Garantisce l'introduzione nei portacampioni di un volume ottimale di campione
251.00€ - 330.00€
Specifica
Product Type | Bicchiere per campioni |
---|---|
Monouso | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Raccolta e conservazione dei campioni |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema imperiale) | Profondità (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema imperiale) | Profondità (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11950685
|
Rotronic™
PS14 |
0.55 in. | 1.4 cm | WP-14-S sample holders |
330.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11940685
|
Rotronic™
PS40 |
1.57 in. | 4 cm | WP-40 or WP-40TH sample holders |
251.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Prevent sample holders from coming into direct contact with product being tested, thereby preventing soiling or cross contamination
- Provides convenient means of collecting and storing samples
Specifica
Bicchiere per campioni | |
Sì | |
Raccolta e conservazione dei campioni |
Titolo del prodotto
Rotronic™ Bicchieri per campioni