Learn More
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico
GREENER_CHOICE
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal resistance. Falcon™Round-Bottom Polypropylene Tubes are tested to withstand 3000 x g centrifugation.
Marca:  Falcon™ 352018
Codice prodotto. 15227843
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Widely used and referenced in laboratory protocols
  • Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
  • Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352002 nonsterile)
The foundation for consistent research results
  • Provide reliable containment of laboratory fluid samples
  • Polypropylene tubes are best suited for applications requiring greater thermal and chemical stability
  • Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
  • Medical-style packaging materials
  • 3,000 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. Tubes used with organic solvents at temperatures below 0°C may have lower RCF ratings.)
  • 17 x 100 mm tubes have blue printed graduations and white writing patch
  • Tube dimensions and volumes are approximate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
14 mL
Polypropylene
Writing patch
Sterile
17 mm
Test Tube
3000 x G
100 mm
Single-use
125/Pk., 1000/Cs.
No
Not Included
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto02725015 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data16/04/2025 Catalog Number352018
Numero di lotto01525526 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data25/03/2025 Catalog Number352018
Titolo del prodotto
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico > 14 mL; None