Learn More
Abeba™ Rubber 9200 Shoes
Acid and base resistant. Rubber sole provides high slip resistance.
Marca: Abeba™ 9200/41
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather
- White
- PU midsole
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leather | |
Slip-resistant | |
9200 |
White | |
41 | |
Rubber |
Titolo del prodotto
Abeba™ Rubber 9200 Shoes > Size: 41