Learn More
Abeba™ Rubber 9200 Shoes
Acid and base resistant. Rubber sole provides high slip resistance.
69.65€ - 71.75€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Rubber |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15653138
|
Abeba™
9200/36 |
36 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15663138
|
Abeba™
9200/37 |
37 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15673138
|
Abeba™
9200/38 |
38 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15683138
|
Abeba™
9200/39 |
39 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15693138
|
Abeba™
9200/40 |
40 |
69.65€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15603148
|
Abeba™
9200/41 |
41 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15613148
|
Abeba™
9200/42 |
42 |
71.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15623148
|
Abeba™
9200/43 |
43 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15633148
|
Abeba™
9200/44 |
44 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15643148
|
Abeba™
9200/45 |
45 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15653148
|
Abeba™
9200/46 |
46 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15663148
|
Abeba™
9200/47 |
47 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather
- White
- PU midsole
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leather | |
Rubber |
White | |
Slip-resistant | |
9200 |
Titolo del prodotto
Abeba™ Rubber 9200 Shoes