Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Vortex Mixers
Get assorted accessories for Digital Vortex Mixers
Marca: Thermo Scientific™ 88882122
19.19 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Assorted accessories for Digital Vortex Mixers
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Servizi
2 anni
Specifica
Microplate Tray | |
136.1 x 97.3 mm | |
Microplate Tray |
Plastic | |
Black | |
Digital Vortex mixer |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Vortex Mixers >