Learn More
Ruthenium sponge, -20 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11316418
Ruthenium sponge, -20 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11316418
50 g
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Codice prodotto. 11316418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012062.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-18-8
Formula molecolare Ru
Molecular Weight (g/mol) 101.07
Numero MDL MFCD00011207 MFCD03458417
InChI Key KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC Name ruthenium
SMILES [Ru]
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium sponge
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Quantità 50 g
Percent Purity 99.95%
Dimensioni maglia −20 Mesh
Odore Odorless
Forma Sponge
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP29I027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number012062.09,012062.18,012062.04,012062.SS
Numero di lottoA09L10 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2021 Catalog Number012062.09,012062.18,012062.04,012062.SS
Numero di lottoJ28X012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number012062.09,012062.18,012062.04,012062.SS
Numero di lottoC12N30 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number012062.09,012062.18,012062.04,012062.SS
Numero di lottoZ07C074 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number012062.09,012062.18,012062.04,012062.SS
Titolo del prodotto
Ruthenium sponge, -20 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >