Learn More
Ruthenium powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11381509
Ruthenium powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11381509
50 g
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Codice prodotto. 11381509
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013994.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-18-8
Formula molecolare Ru
Molecular Weight (g/mol) 101.07
Numero MDL MFCD00011207 MFCD03458417
InChI Key KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC Name ruthenium
SMILES [Ru]
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium
Colore Gray
Aspetto gray powder
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Quantità 50 g
Dimensioni maglia -325 Mesh
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX10K011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number013994.09,013994.04,013994.18
Numero di lottoP25K012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/04/2024 Catalog Number013994.09,013994.04,013994.18
Numero di lottoS13J040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/06/2023 Catalog Number013994,013994.09,013994.04,013994.18
Numero di lottoZ01I018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2022 Catalog Number013994.09,013994.04,013994.18,013997.09
Numero di lottoT25I038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/08/2022 Catalog Number013994.09,013994.04,013994.18,013997.09
Titolo del prodotto
Ruthenium powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >