Learn More
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10775072
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10775072
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10775072
Marca: Thermo Scientific Acros 435830050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104530-79-2
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD08234425,MFCD07778394
InChI Key MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-3-aminotetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-oxolan-3-amine, 3-furanamine,tetrahydro-, 3s, s-tetrahydro-furan-3-ylamine, tetrahydrofuran-3beta-amine, s-3-amino-tetrahydrofuran, 5-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-tetrahydro-3-furanamine, 3s-tetrahydrofuran-3-amineVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 14243168
IUPAC Name oxolan-3-amine
SMILES NC1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137.9°C to 142.8°C
Colore White to Brown
Analisi elementare 48.9 to 53.0 % C 5.2 to 5.6 % N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Rotazione specifica -4
Peso formulazione 259.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto340411 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/08/2021 Catalog Number435830010,435830050
Numero di lotto341180 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/08/2021 Catalog Number435830010,435830050
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt, 97%, Thermo Scientific Chemicals >