Learn More
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15479577
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15479577
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15479577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52815.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122536-94-1
Formula molecolare C4H10ClNO
Molecular Weight (g/mol) 123.58
Numero MDL MFCD00272298
InChI Key QPMSJEFZULFYTB-WCCKRBBISA-N
Sinonimo s-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, s-+-3-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine-hcl, s-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3s-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-pyrrolidinol hcl, s-pyrrolidin-3-ol, hcl, s---3-pyrrolidinol hydrochlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 22309122
IUPAC Name (3S)-pyrrolidin-3-ol;hydrochloride
SMILES C1CNCC1O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Punto di fusione 106°C to 107°C
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (8 mmHg)
Quantità 5 g
Peso formulazione 123.58
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ26I046 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Numero di lottoP18H055 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Numero di lottoC21Z032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Numero di lottoL12Y020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Numero di lottoG12X026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Titolo del prodotto
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals >