Learn More
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5
GREENER_CHOICE
Design ergonomico per una migliore vestibilità e una maggiore libertà di movimento. Le tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5 sono caratterizzate da un nuovo cappuccio perfettamente adattato ai contorni del viso.
Marca:  DuPont™ D14663997
195.38 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12951355
  • 256.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Composed of flash spun high density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Hooded Coverall is permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols and offers an excellent barrier against fine particles and fibers.
  • Robust yet lightweight (<180g per garment)
  • Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic
  • Ample crotch area for freedom of movement
  • Large, easy-to-grasp zipper puller
  • 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning
  • White, sizes S to XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta classica Xpert
Tyvek™, HDPE con tecnologia flash spun
Elastico
Con cappuccio
Zip autobloccante con patta
Categoria III, tipo 5-B e 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Applicazioni relative a prodotti farmaceutici, industria chimica di trasformazione, industria petrolifera e del gas, manutenzione generale, verniciatura e altre attività nel settore automobilistico
Classic Xpert
2 X-Large
Bianco
Elastico sul retro
Elastico
Cappuccio a 3 pezzi
Lato esterno
da 116 a 124 cm
100/conf.
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5 > Size: 2X-Large
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.