Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-CLASSIC-90 with Door Open Arrest System
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas.
Marca:  asecos™ 3011600133719
Codice prodotto. 15912546
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
For indoor use only
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
  • User-friendly and safe (model .WDAS): door open arrest system, convenient and safe removal or storage of containers
  • No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-CLASSIC-90 with Door Open Arrest System > 3 x tray shelf, 1 x perforated insert (365 mm), 1 x 55.5 litre bottom collecting sump (sheet steel powder-coated)