Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-CLASSIC-90 with Door Open Arrest System
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas.
dietro preventivo
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
Colore Light Gray
Materiale Steel
Product Type Safety storage cabinet
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
Visualizza altre specifiche
Allerta:
For indoor use only
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Configurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Configurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
15962846
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3012200133753
2 x drawer (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15982836
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3012200133744
2 x shelf, 1 x perforated insert (285 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15972846
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3012200133754
3 x drawer (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15904346
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3034800133848
3 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), 3 x tray shelf, 1 x bottom collecting sump (PP)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15982536
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3011600133715
3 x shelf, 1 x perforated insert(380 mm), 1 x 33 liter bottom collecting sump (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15912546
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3011600133719
3 x tray shelf, 1 x perforated insert (365 mm), 1 x 55.5 liter bottom collecting sump (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15947466
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3253200133695
4 x 6 liter drawers (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15983006
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3020500133709
4 x 19 liter drawers (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15962546
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3011600133724
4 x 29 liter drawers (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15914346
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3034800133849
6 x drawer (sheet steel powder-coated), 3 x tray shelf, 1 x bottom collecting sump (PP)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15967466
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3253200133697
6 x 6 liter drawers (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15903016
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3020500133711
6 x 19 liter drawers (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15982546
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3011600133726
6 x 29 liter drawers (sheet steel powder-coated)
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
  • User-friendly and safe (model .WDAS): door open arrest system, convenient and safe removal or storage of containers
  • No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
Specifica
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
Steel
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
Light Gray
Safety storage cabinet
Powder-coated plain
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-CLASSIC-90 with Door Open Arrest System