Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi. Completo di valvola dell'aria integrata con indicatore di cambio per l'equalizzazione della pressione.
Marca: SCAT 107512
103.89 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Completo di valvola dell'aria integrata con indicatore di cambio per l'equalizzazione della pressione.Specifica
Autoclavabile | |
Bottiglie da laboratorio | |
PTFE | |
Safety Cap III |
Sistemi HPLC | |
Raccordi: 3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 2 x tappi ciechi PFA, 1 x valvole di sfiato | |
GL38 |
Videos
-
HOW TO Install Safety Caps on your HPLC
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%