Learn More
SCAT™ HPLC Valvole dell'aria, V2.0
Le valvole d'aria fanno parte del sistema SCAT Safety Cap, utilizzato per proteggere i solventi nelle bottiglie di alimentazione dalla contaminazione esterna. Forniscono una equalizzazione sicura della pressione con aria pulita per l'ingresso del solvente.
Marca: SCAT™ 317010
25.89 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
La ventilazione purificata consente di ottenere risultati analitici precisi e riproducibili nel processo HPLC/UHPLC. L'indicatore di sostituzione mostra la durata di vita trascorsa, consentendo una rapida sostituzione della valvola dell'aria dopo 6 mesi di utilizzo.Specifica
0.25 in. | |
1 pezzo | |
1 Valve | |
Valvola dell'aria |
Red | |
Polyurethane | |
UNF 1/4 in. 28 G |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%