Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
L'ultima generazione di un sistema modulare moderno e universalmente espandibile per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi HPLC/UHPLC. Nessun altro sistema di smaltimento sul mercato dei laboratori offre un numero così elevato di filettature individuali, collegamenti e possibilità di ampliamento.
Marca:  SCAT™ 450060
178.88 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17225064
  • 245.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Il modulo base include un tappo di sicurezza per rifiuti V3.0 'LISA' con la dimensione della filettatura scelta. La fornitura comprende altri 23 accessori. Inoltre, al Safety Waste Cap LISA V3.0 possono essere agganciati diversi altri accessori SCAT, come ad esempio un imbuto o un filtro per l'aria di scarico. Troverete una selezione elencata nella tabella delle ordinazioni:
  • Spina cieca Satelite - Per estendere e fissare vari componenti come un imbuto.
  • Connettore per tubi - Per il collegamento di tubi più grandi con ID 5 - 11,5 mm.
  • Satellite in PTFE - Per una resistenza chimica ottimale.
  • Tappo a vite ruotabile a 360° - Per cambiare facilmente il contenitore senza attorcigliare il tubo.
  • Raccordi - con design migliorato per una più facile connessione dei capillari con 1,6 mm, 2,3 mm o 3,2 mm di diametro esterno.
  • Collegamento del filtro di scarico - i filtri di scarico SCAT bloccano i vapori nocivi con l'aiuto del carbone attivo ottimizzato e garantiscono un'equalizzazione sicura della pressione nei contenitori dei rifiuti
  • La vasta gamma di fornitura di raccordi e tappi ciechi nonché di accessori come filtri di scarico e imbuti assicura che il sistema di aggancio sia pronto per l'uso immediato.
Specifica
Specifica
Sistemi HPLC / UHPLC
PTFE
Elettricamente conduttivo
4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico
S60/61
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 > Safety Waste Cap; Thread Size: S60/61; Type: Waste Cap; Includes: 4 Fittings (1.6/2.3/3.2 mm OD), 4 PFA Blind Plugs, 3 Fittings (5 to 11.5 mm ID), 3 PTFE Blind Plug, Blind Plug for Exhaust Filter