Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
L'ultima generazione di un sistema modulare moderno e universalmente espandibile per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi HPLC/UHPLC. Nessun altro sistema di smaltimento sul mercato dei laboratori offre un numero così elevato di filettature individuali, collegamenti e possibilità di ampliamento.
Marca:  SCAT™ 450070
178.88 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17818743
  • 211.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The basic module includes a Safety Waste Cap V3.0 'LISA' with your selected thread size. Included in the scope of delivery are a further 23 accessories. In addition, a variety of other SCAT™ accessories such as a funnel or an exhaust air filter can be docked to the Safety Waste Cap LISA V3.0. You will find a selection listed in the ordering table:
  • Satelite blind plug for extending and attaching various components such as a funnel
  • Tube connector for connection for larger tubes with 5 to 11.5 mm ID
  • Satellite made of PTFE for optimal chemical resistance
  • 360° freely rotatable screw cap for easy changing of the container without twisting the tubing
  • Fittings with improved design for easier connection of capillaries with 1.6 mm, 2.3 mm or 3.2 mm OD
  • SCAT™ exhaust filters block harmful vapors with the help of optimized activated carbon and ensure safe pressure equalization in the waste containers
  • Huge scope of delivery of fittings, blind plugs, and accessories ensures that docking system is ready for immediate use
Specifica
Specifica
HPLC and UHPLC Systems
PTFE-EC
Waste Cap
4 Fittings (1.6/2.3/3.2 mm OD), 4 PFA Blind Plugs, 3 Fittings (5 to 11.5 mm ID), 3 PTFE Blind Plugs, Connector for Exhaust Filter
S70
Titolo del prodotto
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 > Safety Waste Cap; Thread Size: S70; Type: Waste Cap; Includes: 4 Fittings (1.6/2.3/3.2 mm OD), 4 PFA Blind Plugs, 3 Fittings (5 to 11.5 mm ID), 3 PTFE Blind Plugs, Connector for Exhaust Filter