Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
Per uno smaltimento sicuro con la massima protezione e un lavoro efficiente con liquidi di rifiuti pericolosi. I tappi di sicurezza SCAT proteggono il personale e l'ambiente dai vapori di solventi nocivi.
Marca: SCAT 307912
83.09 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Con un filtro di scarico adeguato, trasformano il contenitore di smaltimento in un sistema chiuso senza fuoriuscita di vapori di solvente.- Scopri la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi
- SafetyWasteCap con filettatura S 60/61 nel nuovo design della generazione 2.0
- Protezione ottimale durante la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi o tossici
- Sistema flessibile con raccordi e connettori per tubi di diverse dimensioni
- Con molteplici opzioni per collegare tubi e capillari di diverse dimensioni
- Risparmio di tempo nel cambiare i contenitori dei rifiuti mentre i tubi sono fissi
- Resistente ai mezzi aggressivi
- Corpo in PTFE a 360° liberamente ruotabile: Fornisce un facile cambio di contenitore senza distorsione dei tubi .
- Corpo con guarnizione FKM integrata: Fornisce una connessione ermetica all'apertura del contenitore e si adatta senza problemi anche alle superfici di vetro più difficili. Uno strato aggiuntivo di PTFE protegge la guarnizione dal contatto diretto con i solventi.
- Raccordi PFA: Design migliorato per una facile connessione dei tubi - Eccellente resistenza chimica - Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94) .
- Ptfe di grado medico: Eccellente resistenza chimica - Sicurezza alimentare conforme alla FDA -
- Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94) .
- Etichetta di inserimento: Contrassegnate le vostre bottiglie con descrizioni individuali .
- Capo a vite in PPS: Autoclavabile / sterilizzabile fino a 200°C - Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94)
- Design ergonomico: Maggiore stabilità e costruzione - Migliore maneggevolezza - Facile installazione - Scambio intelligente .
- Grande gamma di accessori, opzionali: filtri di scarico, uso dell'imbuto, controllo del livello per evitare la tracimazione dei contenitori
Specifica
Sistema di smaltimento dei rifiuti | |
3 x raccordo PFA 2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA + connettore per filtro di scarico | |
Raccordi O.D. 2,3/3,2 mm | |
Safety Waste Cap |
Tanica rifiuti | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL 45 |
HPLC_Safety_Waste_Caps_SCAT_EN_Final.pdf
Dimensione file: 158.5 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
SCAT Safety Waste Caps, V2.0 > GL45, 3x PFA-fitting 2,3/3,2 mm OD