Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
Per uno smaltimento sicuro con la massima protezione e un lavoro efficiente con liquidi di rifiuti pericolosi. I tappi di sicurezza SCAT proteggono il personale e l'ambiente dai vapori di solventi nocivi.
115.00€ - 226.00€
Specifica
Tipo | Safety Waste Cap |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Sistema di smaltimento dei rifiuti |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tanica rifiuti |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17122576
![]() |
SCAT
307108 |
S40/GL40 | 3 x 2,3/3,2 mm OD, connettore per filtro di scarico |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16443809
![]() |
SCAT
307923 |
GL 45 | 2 x PFA-fitting 2.3/3.2 mm OD, 2 x PFA-blind plug, 1 x 5.0 - 11.5 mm ID + connettore per filtro di scarico |
120.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16413809
![]() |
SCAT
307912 |
GL 45 | 3 x raccordo PFA 2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA + connettore per filtro di scarico |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16439963
![]() |
SCAT
308921 |
GL 45 | 4 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tappo cieco PFA, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x tappo cieco PTFE + connettore per filtro di scarico |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16526034
![]() |
SCAT
307925 |
S60/61 | 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico |
160.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16635722
![]() |
SCAT
307500 |
S60 | 3 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 3 x tappo cieco PFA, 3 x 5,0 - 11,5 mm ID, 3 x tappo cieco PTFE + connettore per filtro di scarico |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16626214
![]() |
SCAT
307931 |
S60/61 | 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico |
199.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17089693
![]() |
SCAT
307918 |
S60/61 | 3 x 2,3/3,2 mm OD + connettore per filtro di scarico |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17175501
![]() |
SCAT
307916 |
S60/61 | 4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
18696468
|
SCAT
307970 |
S60/61 | 1x NPT 3/8 in. (f), 1x connection for exhaust filter (45° beveled) |
196.00€
1 foglio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Con un filtro di scarico adeguato, trasformano il contenitore di smaltimento in un sistema chiuso senza fuoriuscita di vapori di solvente.- Scopri la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi
- SafetyWasteCap con filettatura S 60/61 nel nuovo design della generazione 2.0
- Protezione ottimale durante la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi o tossici
- Sistema flessibile con raccordi e connettori per tubi di diverse dimensioni
- Con molteplici opzioni per collegare tubi e capillari di diverse dimensioni
- Risparmio di tempo nel cambiare i contenitori dei rifiuti mentre i tubi sono fissi
- Resistente ai mezzi aggressivi
- Corpo in PTFE a 360° liberamente ruotabile: Fornisce un facile cambio di contenitore senza distorsione dei tubi .
- Corpo con guarnizione FKM integrata: Fornisce una connessione ermetica all'apertura del contenitore e si adatta senza problemi anche alle superfici di vetro più difficili. Uno strato aggiuntivo di PTFE protegge la guarnizione dal contatto diretto con i solventi.
- Raccordi PFA: Design migliorato per una facile connessione dei tubi - Eccellente resistenza chimica - Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94) .
- Ptfe di grado medico: Eccellente resistenza chimica - Sicurezza alimentare conforme alla FDA -
- Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94) .
- Etichetta di inserimento: Contrassegnate le vostre bottiglie con descrizioni individuali .
- Capo a vite in PPS: Autoclavabile / sterilizzabile fino a 200°C - Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94)
- Design ergonomico: Maggiore stabilità e costruzione - Migliore maneggevolezza - Facile installazione - Scambio intelligente .
- Grande gamma di accessori, opzionali: filtri di scarico, uso dell'imbuto, controllo del livello per evitare la tracimazione dei contenitori
Specifica
Safety Waste Cap | |
Sistema di smaltimento dei rifiuti | |
Tanica rifiuti |
Titolo del prodotto
SCAT Safety Waste Caps, V2.0