Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
Per uno smaltimento sicuro con la massima protezione e un lavoro efficiente con liquidi di rifiuti pericolosi. I tappi di sicurezza SCAT proteggono il personale e l'ambiente dai vapori di solventi nocivi.
Marca: SCAT 307923
83.09 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con un filtro di scarico adeguato, trasformano il contenitore di smaltimento in un sistema chiuso senza fuoriuscita di vapori di solvente.- Scopri la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi
- SafetyWasteCap con filettatura S 60/61 nel nuovo design della generazione 2.0
- Protezione ottimale durante la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi o tossici
- Sistema flessibile con raccordi e connettori per tubi di diverse dimensioni
- Con molteplici opzioni per collegare tubi e capillari di diverse dimensioni
- Risparmio di tempo nel cambiare i contenitori dei rifiuti mentre i tubi sono fissi
- Resistente ai mezzi aggressivi
- Corpo in PTFE a 360° liberamente ruotabile: Fornisce un facile cambio di contenitore senza distorsione dei tubi .
- Corpo con guarnizione FKM integrata: Fornisce una connessione ermetica all'apertura del contenitore e si adatta senza problemi anche alle superfici di vetro più difficili. Uno strato aggiuntivo di PTFE protegge la guarnizione dal contatto diretto con i solventi.
- Raccordi PFA: Design migliorato per una facile connessione dei tubi - Eccellente resistenza chimica - Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94) .
- Ptfe di grado medico: Eccellente resistenza chimica - Sicurezza alimentare conforme alla FDA -
- Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94) .
- Etichetta di inserimento: Contrassegnate le vostre bottiglie con descrizioni individuali .
- Capo a vite in PPS: Autoclavabile / sterilizzabile fino a 200°C - Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94)
- Design ergonomico: Maggiore stabilità e costruzione - Migliore maneggevolezza - Facile installazione - Scambio intelligente .
- Grande gamma di accessori, opzionali: filtri di scarico, uso dell'imbuto, controllo del livello per evitare la tracimazione dei contenitori
Specifica
Sistema di smaltimento dei rifiuti | |
2 x PFA-fitting 2.3/3.2 mm OD, 2 x PFA-blind plug, 1 x 5.0 - 11.5 mm ID + connettore per filtro di scarico | |
Raccordi O.D. 2,3/3,2 mm | |
Safety Waste Cap |
Tanica rifiuti | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL 45 |
HPLC_Safety_Waste_Caps_SCAT_EN_Final.pdf
Dimensione file: 158.5 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
SCAT Safety Waste Caps, V2.0 > GL45, 2x PFA-fitting 2,3/3,2 mm OD