Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
I tappi di sicurezza V2.0 sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas pericolosi e vapori di solvente.
Marca: SCAT™ 307909
98.69 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Completo di valvola dell'aria integrata per l'equalizzazione della pressione. Gli SCAT Safety Caps V2.0 forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC:Specifica
Autoclavabile | |
Bottiglie da laboratorio | |
PTFE | |
GL 45 |
Sistemi HPLC | |
2x PFA-fitting 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola a | |
Raccordo O.D. 3,2 mm | |
Safety Cap II, V2.0 |
Videos
-
HOW TO Install Safety Caps on your HPLC
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%