Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
I tappi di sicurezza V2.0 sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas pericolosi e vapori di solvente.
103.00€ - 185.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglie da laboratorio |
Codice del prodotto | Marca | Include | Materiale | Dimensioni filo | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Materiale | Dimensioni filo | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17172036
![]() |
SCAT™
307100 |
1 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, valvola aria | PTFE | GL/S40 | Safety Cap I, V2.0 |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17843530
|
SCAT™
307109 |
1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve | PTFE | GL/S40 | Safety Waste Cap I |
103.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16403789
![]() |
SCAT™
307019 |
Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria | PTFE | GL 45 | Safety Cap I, V2.0 |
136.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
17833530
![]() |
SCAT™
307019-PP |
1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve | Polypropylene | GL 45 | Safety Cap I |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16453819
![]() |
SCAT™
399019 |
Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria | PTFE | GL 45 | Safety Cap I, V2.0 |
170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17112576
![]() |
SCAT™
307101 |
2x raccordi PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1x tappo cieco PFA + valvola aria | PTFE | GL/S40 | Safety Cap II, V2.0 |
143.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17150711
![]() |
SCAT™
307006 |
Raccordo: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA, 1 x valvole di sfiato | PTFE | GL 28 | Safety Cap II, V2.0 |
171.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16403809
![]() |
SCAT™
307909 |
2x PFA-fitting 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola a | PTFE | GL 45 | Safety Cap II, V2.0 |
140.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16483819
![]() |
SCAT™
399909 |
Raccordi: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria | PTFE | GL 45 | Safety Cap II, V2.0 |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16439423
![]() |
SCAT™
307910 |
2x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola aria | PTFE | GL 45 | Safety Cap III, V2.0 |
146.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16463799
![]() |
SCAT™
307410 |
Raccordi: 4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria | PTFE | GL 45 | Safety Cap IV, V2.0 |
172.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17848733
![]() |
SCAT™
307410-PP |
Air Valve, Change Indicator, 4 PFA Fittings (1.6 mm OD), 4 PFA Fittings (2.3 mm OD), 4 PFA Fittings (3.2 mm OD), 3 PFA Blind Plug, Labeling Field | Polypropylene | GL 45 | Safety Cap IV |
169.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16493799
![]() |
SCAT™
307520 |
Raccordi: 6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria | PTFE | GL 45 | Safety Cap VI, V2.0 |
170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17868733
|
SCAT™
309035 |
1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve | PTFE | GL 45 | Safety Cap I | N/A | N/A | N/A | |||||
18686488
![]() |
SCAT™
307909-PP |
Safety Cap II: 1 x air valve, 1 x change indicator, 2 x PP fitting 1.6/2.3/3.3 mm OD, 1 x PP blind plug, 1 x labelling field | Polypropylene | GL45 | Safety Cap |
121.00€
1 foglio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
18616498
![]() |
SCAT™
307910-PP |
Safety Cap III: 1 x air valve, 1 x change indicator, 3 x PP fitting 1.6/2.3/3.3 mm OD, 2 x PP blind plug, 1 x labelling field | Polypropylene | GL45 | Safety Cap |
128.00€
1 foglio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Completo di valvola dell'aria integrata per l'equalizzazione della pressione. Gli SCAT Safety Caps V2.0 forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC:Specifica
Sistemi HPLC | |
Bottiglie da laboratorio |
Titolo del prodotto
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0