Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
I tappi di sicurezza V2.0 sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas pericolosi e vapori di solvente.
Marca: SCAT™ 399909
134.16 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Completo di valvola dell'aria integrata per l'equalizzazione della pressione. Gli SCAT Safety Caps V2.0 forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC:Specifica
Autoclavabile | |
Bottiglie da laboratorio | |
PTFE | |
GL 45 |
Sistemi HPLC | |
Raccordi: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria | |
Raccordo O.D. 3,2 mm | |
Safety Cap II, V2.0 |
Titolo del prodotto
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0 > HPLC Safety Caps, V2.0; Includes: 2 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, 90° Angled Air Valve; Thread Size: GL 45; Type: Safety Cap II; Material: PTFE