Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
I tappi di sicurezza V2.0 sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas pericolosi e vapori di solvente.
Marca:  SCAT™ 309035
Codice prodotto. 17868733
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
SCAT™ Safety Caps V2.0 provide maximum safety for your HPLC solvent supply.
  • High quality materials ensure maximum safety for lab and staff
  • 360° rotatable and up to 200°C autoclavable screw cap for maximum flexibility
  • Stable construction for highest safety and easy handling
  • Chemically resistant against aggressive organic solvents
  • Attractive design and clear arrangement of connections
  • Improved design for easy connection of capillaries in various colors
  • Free air valve with change indicator included with every Safety Cap
Specifica
Specifica
4 mm
Lab Bottle
PTFE
Safety Cap I
HPLC Systems
1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve
GL 45
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0 > HPLC Safety Caps, V2.0; Includes: 1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve; Thread Size: GL 45; Type: Safety Cap I; Material: PTFE