Learn More
Safranine, Pure, C.I.50240, Fisher Chemical Codice prodotto.: 10366050
Safranine, Pure, C.I.50240, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10366050
25 g, Glass Jar
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass Jar
Codice prodotto. 10366050
Marca: Fisher Chemical S/0120/46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
CAS 477-73-6
Colore Brown
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C20H19ClN4
Numero MDL MFCD00011759
Quantità 25 g
Sinonimo basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine
InChI Key QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine;chloride
Molecular Weight (g/mol) 350.85
PubChem CID 2723800
Peso formulazione 350.6128g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Safranine O
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Safranine, Pure, C.I.50240, Fisher Chemical >