Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Perform precise dispensing of small drops into small-volume containers using these fine-tip transfer pipettes.
Marca:  Thermo Scientific™ 697NL
33.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15387893
  • 34.05€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 16-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
These fine-tip transfer pipettes are ideal for removing separating liquid samples. Designed with a built-in pipette bulb, they allow precise dispensing of small drops into small-volume containers.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface – prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
  • Available with fine tip or extended fine tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Mini-Pipet, Fine Tip POC Transfer Pipets
LDPE
Non-sterile
0.025 mL
Videos
  • Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes >