Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con queste pipette di trasferimento generiche, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di inserire un tappo.
Marca: Thermo Scientific™ 325-11
24.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
Specifica
1.05 mL | |
9 mm | |
Non-sterile | |
No | |
1.05 mL | |
General Purpose Transfer Pipet |
Samco Pipette 325, Standard, Small bulb | |
LDPE | |
25 | |
Bulk 500/Pk | |
12.6 cm | |
Single-use |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1336226 | Certificato di conformità | 09/12/2024 | 325-11 |
1334823 | Certificato di conformità | 09/12/2024 | 325-11 |
1332232 | Certificato di conformità | 09/12/2024 | 325-11 |
1336228 | Certificato di conformità | 06/11/2021 | 325-11 |
1336227 | Certificato di conformità | 31/10/2021 | 325-11 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.