Learn More
Buerkle™ Becher di campionamento
Per raccogliere i liquidi per il campionamento utilizzando il becher combinato e il manico lungo. I becher di campionamento Buerkle™ sono disponibili per trattamenti di laboratorio, industriali e delle acque.
Marca:  Buerkle™ 5354-0050
Codice prodotto. 10383771
  • 66.50€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • For industry and water treatment
Specifica
Specifica
Becher
Not Autoclavable
600 ml
Per l'industria e il trattamento delle acque
Polipropilene
20.29 oz.
Angolare
Documenti
Brochures
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Buerkle™ Becher di campionamento > Capacity: 600 mL